Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein Código de producto.: 16030511
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
Código de producto. 16030511
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16030511
Marca: enQuireBio™ QP7737ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Holo-[acyl-carrier-protein] synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000581197.1
Nombre S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen acpS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MIHGIGVDLI EIDRIKVLYS KQPKLVERIL TKNEQHKFNN FTHEQRKIEF LAGRFATKEA FSKALGTGLG KHVAFNDIDC YNDELGKPKI DYEGFIVHVS ISHTEHYAMS QVVLEKSAF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein >