Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tnf alpha Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036807.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 103694380 |
Nombre | Tnf alpha Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906289
|
enQuireBio™
QP5508-5ug |
5 μg |
116.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15986279
|
enQuireBio™
QP5508-20ug |
20 μg |
273.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15966279
|
enQuireBio™
QP5508-100ug |
100 μg |
682.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15996279
|
enQuireBio™
QP5508-500ug |
500 μg |
2710.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976279
|
enQuireBio™
QP5508-1mg |
1 mg |
4410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_036807.1 | |
Tnf alpha Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Cytolysis of mouse L929 cells in the presence of Actinomycin D significantly induced by less than 50 pg/ml corresponding to an activity of at least 2.0 x 10^7 units/mg (or a typical ED50 of less than 10 pg/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
103694380 | |
Research Use Only | |
Tnf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLRSSSQNSS DKPVAHVVAN HQAEEQLEWL SQRANALLAN GMDLKDNQLV VPADGLYLIY SQVLFKGQGC PDYVLLTHTV SRFATSYQEK VSLLSAIKSP CPKDTPEGAE LKPWYEPMYL GGVSQLEKGD LLSAEVNLPK YLDITESGQV YFGVIAL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Tnf alpha Protein