Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinE1 / PAI-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinE1 / PAI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036752.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24617 |
Nombre | SerpinE1 / PAI-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005000
|
enQuireBio™
QP6673-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025000
|
enQuireBio™
QP6673-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16015000
|
enQuireBio™
QP6673-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16035000
|
enQuireBio™
QP6673-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045000
|
enQuireBio™
QP6673-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055000
|
enQuireBio™
QP6673-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_036752.1 | |
SerpinE1 / PAI-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24617 | |
Research Use Only | |
Serpine1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPLPESHTAQ QATNFGVKVF QHVVQASKDR NVVFSPYGVS SVLAMLQLTT AGKTRQQIQD AMGFNISERG TAPALRKLSK ELMGSWNKNE ISTADAIFVQ RDLELVQGFM PHFFKLFRTT VKQVDFSEVE RARFIINDWV ERHTKGMISD LLAKGAVNEL TRLVLVNALY FNGQWKTPFL EASTHQRLFH KSDGSTISVP MMAQNNKFNY TEFTTPDGHE YDILELPYHG ETLSMFIAAP FEKDVPLSAI TNILDAELIR QWKSNMTRLP RLLILPKFSL ETEVDLRGPL EKLGMTDIFS STQADFTSLS DQEQLSVAQA LQKVKIEVNE SGTVASSSTA ILVSARMAPT EMVLDRSFLF VVRHNPTETI LFMGQLMEP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |