Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinE1 / PAI-1 Protein
Código de producto. 16055000
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16055000 50 μg 50 microgramos
16015000 10 μg 10 microgramos
16005000 100 μg 100 microgramos
16035000 200 μg 200 microgramos
16045000 500 μg 500 microgramos
16025000 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16055000 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6673ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinE1 / PAI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036752.1
ID de gen (Entrez) 24617
Nombre SerpinE1 / PAI-1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Serpine1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SPLPESHTAQ QATNFGVKVF QHVVQASKDR NVVFSPYGVS SVLAMLQLTT AGKTRQQIQD AMGFNISERG TAPALRKLSK ELMGSWNKNE ISTADAIFVQ RDLELVQGFM PHFFKLFRTT VKQVDFSEVE RARFIINDWV ERHTKGMISD LLAKGAVNEL TRLVLVNALY FNGQWKTPFL EASTHQRLFH KSDGSTISVP MMAQNNKFNY TEFTTPDGHE YDILELPYHG ETLSMFIAAP FEKDVPLSAI TNILDAELIR QWKSNMTRLP RLLILPKFSL ETEVDLRGPL EKLGMTDIFS STQADFTSLS DQEQLSVAQA LQKVKIEVNE SGTVASSSTA ILVSARMAPT EMVLDRSFLF VVRHNPTETI LFMGQLMEP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.