Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinE1 / PAI-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinE1 / PAI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6673-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036752.1
SerpinE1 / PAI-1 Protein
Research Use Only
Serpine1
Recombinant Protein
E. coli
SPLPESHTAQ QATNFGVKVF QHVVQASKDR NVVFSPYGVS SVLAMLQLTT AGKTRQQIQD AMGFNISERG TAPALRKLSK ELMGSWNKNE ISTADAIFVQ RDLELVQGFM PHFFKLFRTT VKQVDFSEVE RARFIINDWV ERHTKGMISD LLAKGAVNEL TRLVLVNALY FNGQWKTPFL EASTHQRLFH KSDGSTISVP MMAQNNKFNY TEFTTPDGHE YDILELPYHG ETLSMFIAAP FEKDVPLSAI TNILDAELIR QWKSNMTRLP RLLILPKFSL ETEVDLRGPL EKLGMTDIFS STQADFTSLS DQEQLSVAQA LQKVKIEVNE SGTVASSSTA ILVSARMAPT EMVLDRSFLF VVRHNPTETI LFMGQLMEP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24617
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol