Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Semaphorin 3A / SEMA3A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Semaphorin 3A / SEMA3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_059006.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29751 |
Nombre | Semaphorin 3A / SEMA3A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030221
|
enQuireBio™
QP7692-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16070221
|
enQuireBio™
QP7692-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16020221
|
enQuireBio™
QP7692-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16050221
|
enQuireBio™
QP7692-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16060221
|
enQuireBio™
QP7692-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16040221
|
enQuireBio™
QP7692-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_059006.1 | |
Semaphorin 3A / SEMA3A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29751 | |
Research Use Only | |
Sema3a | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YANGKNNVPR LKLSYKEMLE SNNVITFNGL ANSSSYHTFL LDEERSRLYV GAKDHIFSFN LVNIKDFQKI VWPVSYTRRD ECKWAGKDIL KECANFIKVL KAYNQTHLYA CGTGAFHPIC TYIEVGHHPE DNIFKLQDSH FENGRGKSPY DPKLLTASLL IDGELYSGTA ADFMGRDFAI FRTLGHHHPI RTEQHDSRWL NDPRFISAHL IPESDNPEDD KVYFFFRENA IDGEHSGKAT HARIGQICKN DFGGHRSLVN KWTTFLKARL ICSVPGPNGI DTHFDELQDV FLMNSKDPKN PIVYGVFTTS SNIFKGSAVC MYSMSDVRRV FLGPYAHRDG PNYQWVPYQG RVPYPRPGTC PSKTFGGFDS TKDLPDDVIT FARSHPAMYN PVFPINNRPI MIKTDVNYQF TQIVVDRVDA EDGQYDVMFI GTDVGTVLKV VSVPKETWHD LEEVLLEEMT VFREPTTISA MELSTKQQQL YIGSTAGVAQ LPLHRCDIYG KACAECCLAR DPYCAWDGSS CSRYFPTAKR RTRRQDIRNG DPLTHCSDLQ HHDNHHGHSL EERIIYGVEN SSTFLECSPK SQRALVYWQF QRRNEDRKEE IRVGDHIIRT EQGLLLRSLQ KKDSGNYLCH AVEHGFMQTL LKVTLEVIDT EHLEELLHKD DDGDGSKTKE MSSSMTPSQK VWYRDFMQLI NHPNLNTMDE FCEQVWKRDR KQRRQRPGHS QGSSNKWKHM QESKKGRNRR THEFERAPRS V | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Semaphorin 3A / SEMA3A Protein