Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Semaphorin 3A / SEMA3A Protein
Código de producto. 16040221
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16040221
Marca: enQuireBio™ QP7692ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Semaphorin 3A / SEMA3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_059006.1
ID de gen (Entrez) 29751
Nombre Semaphorin 3A / SEMA3A Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Sema3a
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia YANGKNNVPR LKLSYKEMLE SNNVITFNGL ANSSSYHTFL LDEERSRLYV GAKDHIFSFN LVNIKDFQKI VWPVSYTRRD ECKWAGKDIL KECANFIKVL KAYNQTHLYA CGTGAFHPIC TYIEVGHHPE DNIFKLQDSH FENGRGKSPY DPKLLTASLL IDGELYSGTA ADFMGRDFAI FRTLGHHHPI RTEQHDSRWL NDPRFISAHL IPESDNPEDD KVYFFFRENA IDGEHSGKAT HARIGQICKN DFGGHRSLVN KWTTFLKARL ICSVPGPNGI DTHFDELQDV FLMNSKDPKN PIVYGVFTTS SNIFKGSAVC MYSMSDVRRV FLGPYAHRDG PNYQWVPYQG RVPYPRPGTC PSKTFGGFDS TKDLPDDVIT FARSHPAMYN PVFPINNRPI MIKTDVNYQF TQIVVDRVDA EDGQYDVMFI GTDVGTVLKV VSVPKETWHD LEEVLLEEMT VFREPTTISA MELSTKQQQL YIGSTAGVAQ LPLHRCDIYG KACAECCLAR DPYCAWDGSS CSRYFPTAKR RTRRQDIRNG DPLTHCSDLQ HHDNHHGHSL EERIIYGVEN SSTFLECSPK SQRALVYWQF QRRNEDRKEE IRVGDHIIRT EQGLLLRSLQ KKDSGNYLCH AVEHGFMQTL LKVTLEVIDT EHLEELLHKD DDGDGSKTKE MSSSMTPSQK VWYRDFMQLI NHPNLNTMDE FCEQVWKRDR KQRRQRPGHS QGSSNKWKHM QESKKGRNRR THEFERAPRS V
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.