Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SCF / C-kit ligand Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068615.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60427 |
Nombre | SCF / C-kit ligand Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996319
|
enQuireBio™
QP5517-2ug |
2 μg |
116.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976319
|
enQuireBio™
QP5517-10ug |
10 μg |
273.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15966319
|
enQuireBio™
QP5517-100ug |
100 μg |
682.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15906329
|
enQuireBio™
QP5517-500ug |
500 μg |
2710.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15986319
|
enQuireBio™
QP5517-1mg |
1 mg |
4410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_068615.1 | |
SCF / C-kit ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat SCF / C-kit ligand induces TF-1 cell proliferation (typical ED50 is ? 15 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
60427 | |
Research Use Only | |
KITLG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQEICRNPVT DNVKDITKLV ANLPNDYMIT LNYVAGMDVL PSHCWLRDMV THLSVSLTTL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL GKIVDDLVAC MEENAPKNVK ESLKKPETRN FTPEEFFSIF NRSIDAFKDF MVASDTSDCV LSSTLGPEKD SRVSVTKPFM LPPVA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat SCF / C-kit ligand Protein