Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SCF / C-kit ligand Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_068615.1 |
| ID de gen (Entrez) | 60427 |
| Nombre | SCF / C-kit ligand Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | KITLG |
| Actividad biológica | Rat SCF / C-kit ligand induces TF-1 cell proliferation (typical ED50 is ? 15 ng/ml). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |