Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3B / Pap1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3B / Pap1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7120-50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_445741.1 | |
REG3B / Pap1 Protein | |
Research Use Only | |
Reg3b | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDSPKKIPSA RISCPKGSQA YGSYCYALFQ IPQTWFDAEL ACQKRPEGHL VSVLNVAEAS FLASMVKNTG NSYQYTWIGL HDPTLGGEPN GGGWEWSNND IMNYVNWERN PSTALDRGFC GSLSRSSGFL RWRDTTCEVK LPYVCKFTG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
24618 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3B / Pap1 Protein > 50μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido