Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3B / Pap1 Protein
Código de producto. p-7153895
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16047430
Marca: enQuireBio™ QP712010ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3B / Pap1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_445741.1
ID de gen (Entrez) 24618
Nombre REG3B / Pap1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Reg3b
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDSPKKIPSA RISCPKGSQA YGSYCYALFQ IPQTWFDAEL ACQKRPEGHL VSVLNVAEAS FLASMVKNTG NSYQYTWIGL HDPTLGGEPN GGGWEWSNND IMNYVNWERN PSTALDRGFC GSLSRSSGFL RWRDTTCEVK LPYVCKFTG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.