Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036996.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25335 |
Nombre | MMP7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16072820
|
enQuireBio™
QP6371-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16012830
|
enQuireBio™
QP6371-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16062820
|
enQuireBio™
QP6371-ye-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16092820
|
enQuireBio™
QP6371-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16002830
|
enQuireBio™
QP6371-ye-500ug |
500 μg |
2285.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16082820
|
enQuireBio™
QP6371-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_036996.1 | |
MMP7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25335 | |
Research Use Only | |
Mmp7 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FSLMPNSPKW HSRTVTYRIV SYTTDLPRFL VDQIVKRALR MWSMQIPLNF KRVSWGTADI IIGFARGDHG DNFPFDGPGN TLGHAFAPGP GLGGDAHFDK DEYWTDGEDS GVNFLFVATH ELGHSLGLGH SSVPSSVMYP TYQGDHSEDF SLTKDDIAGI QKLYGKRNKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein