Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein
Código de producto. 16002830
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16002830
Marca: enQuireBio™ QP6371ye500ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036996.1
ID de gen (Entrez) 25335
Nombre MMP7 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mmp7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia FSLMPNSPKW HSRTVTYRIV SYTTDLPRFL VDQIVKRALR MWSMQIPLNF KRVSWGTADI IIGFARGDHG DNFPFDGPGN TLGHAFAPGP GLGGDAHFDK DEYWTDGEDS GVNFLFVATH ELGHSLGLGH SSVPSSVMYP TYQGDHSEDF SLTKDDIAGI QKLYGKRNKL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.