missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein
Recombinant Protein
2710.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001007613.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 287561 |
Nombre | MCP-3 / CCL7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996259
|
enQuireBio™
QP5500-500ug |
500 μg |
2710.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15986259
|
enQuireBio™
QP5500-1mg |
1 mg |
4410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001007613.1 | |
MCP-3 / CCL7 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDGTNSSTC CYVKKQKIPK RNLKSYRKIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTS TPKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
287561 | |
Research Use Only | |
CCL7 | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein