Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001007613.1 |
| ID de gen (Entrez) | 287561 |
| Nombre | MCP-3 / CCL7 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | CCL7 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |