missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Rat CNTF Protein
Recombinant Protein
121.00€ - 2685.00€
Especificaciones
Número de acceso | P20294, P20294, P20294 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4, 2 % trehalose. |
ID de gen (Entrez) | 1270 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 22.7 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18634386
|
Novus Biologicals™
NBP2-35289-5ug |
5 μg |
121.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18654386
|
Novus Biologicals™
NBP2-35289-500ug |
500 μg |
1930.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18668525
|
Novus Biologicals™
NBP2-35289-1mg |
1 mg |
2685.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18674266
|
Novus Biologicals™
NBP2-35289-100ug |
100 μg |
846.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CNTF Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 30 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 3.3 x 10^4 IU/mg.Especificaciones
P20294, P20294, P20294 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4, 2 % trehalose. | |
MolecularWeight-theroretical: 22.7 kDa | |
Less than 1 EU/μg of CNTF as determined by LAL method. | |
CNTF | |
Biologically Active Proteins, Neuroscience | |
CNTF |
SDS-PAGE, Bioactivity | |
1270 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.) | |
ciliary neurotrophic factor, HCNTF | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.) | |
>95%, by SDS-PAGE and HPLC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Rat CNTF Protein