missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat CNTF Protein

Código de producto. 18668525 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18668525 1 mg 1 miligramo
18634386 5 μg 5 microgramos
18654386 500 μg 500 microgramos
18674266 100 μg 100 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18668525

Marca: Novus Biologicals™ NBP2352891mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CNTF Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 30 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 3.3 x 10^4 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P20294, P20294, P20294
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4, 2 % trehalose.
ID de gen (Entrez) 1270
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 22.7 kDa
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of CNTF as determined by LAL method.
Alias de gen ciliary neurotrophic factor, HCNTF
Símbolo de gen CNTF
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins, Neuroscience
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CNTF
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.