Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_113718.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24770 |
Nombre | CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946289
|
enQuireBio™
QP5509-2ug |
2 μg |
116.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15926289
|
enQuireBio™
QP5509-10ug |
10 μg |
273.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15916289
|
enQuireBio™
QP5509-100ug |
100 μg |
682.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15956289
|
enQuireBio™
QP5509-500ug |
500 μg |
2710.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15936289
|
enQuireBio™
QP5509-1mg |
1 mg |
4410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_113718.1 | |
CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 concentrations greater than 10 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
24770 | |
Research Use Only | |
CCL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDAVNAPLT CCYSFTGKMI PMSRLENYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE ICADPNKEWV QKYIRKLDQN QVRSETTVFY KIASTLRTSA PLNVNLTHKS EANASTLFST TTSSTSVEVT SMTEN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein