Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_113718.1 |
| ID de gen (Entrez) | 24770 |
| Nombre | CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | CCL2 |
| Actividad biológica | Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 concentrations greater than 10 ng/ml). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |