missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Caprin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Caprin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001012185.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 362173 |
Nombre | Caprin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090161
|
enQuireBio™
QP7683-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16030171
|
enQuireBio™
QP7683-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16080161
|
enQuireBio™
QP7683-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16010171
|
enQuireBio™
QP7683-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16020171
|
enQuireBio™
QP7683-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16000171
|
enQuireBio™
QP7683-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001012185.2 | |
Caprin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
362173 | |
Research Use Only | |
CAPRIN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PSATSHSGSG SKSSGPPPPS GSSGSEAAAG AAAPASQHPA TGTGAVQTEA MKQILGVIDK KLRNLEKKKG KLDDYQERMN KGERLNQDQL DAVSKYQEVT NNLEFAKELQ RSFMALSQDI QKTIKKTARR EQLMREEAEQ KRLKTVLELQ YVLDKLGDDD VRTDLKQGLS GVPILSEEEL SLLDEFYKLV DPERDMSLRL NEQYEHASIH LWDLLEGKEK PVCGTTYKAL KEIVERVFQS NYFDSTHNHQ NGLCEEEEAA SAPIVEDQVA EAEPEPTEEY TEQSEVESTE YVNRQFMAET QFSSGEKEQV DEWAVETVEV VNSLQQQPQA ASPSVPEPHS LTPVAQSDPL VRRQRVQDLM AQMQGPYNFI QDSMLDFENQ TLDPAIVSAQ PMNPTQNMDM PQLVCPQVHS ESRLAQSNQV PVQPEATQVP LVSSTSEGYT ASQPLYQPSH AAEQRPQKEP IDQIQATISL NTEQTTASSS LPAASQPQVF QAGASKPLHS SGINVNAAPF QSMQTVFNMN APVPPVNEPE TLKQQSQYQA SYNQSFSSQP HQVEQTELQQ DQLQTVVGTY HGSQDQPHQV PGNHQQPPQQ STGFPRSSQP YYNSRGVSRG GSRGARGLMN GYRGPANGFR GGYDGYRSSF SNTPNSGYTQ SQFNAPRDYS GYQRDGYQQN FKRGSGQSGP RGAPRGRGGP PRPNRGMPQM NTQQVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Caprin-1 Protein