missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Caprin-1 Protein

Código de producto. 16020171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16020171 500 μg 500 microgramos
16090161 10 μg 10 microgramos
16030171 50 μg 50 microgramos
16080161 100 μg 100 microgramos
16010171 200 μg 200 microgramos
16000171 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16020171

Marca: enQuireBio™ QP7683ec500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Caprin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001012185.2
ID de gen (Entrez) 362173
Nombre Caprin-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CAPRIN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PSATSHSGSG SKSSGPPPPS GSSGSEAAAG AAAPASQHPA TGTGAVQTEA MKQILGVIDK KLRNLEKKKG KLDDYQERMN KGERLNQDQL DAVSKYQEVT NNLEFAKELQ RSFMALSQDI QKTIKKTARR EQLMREEAEQ KRLKTVLELQ YVLDKLGDDD VRTDLKQGLS GVPILSEEEL SLLDEFYKLV DPERDMSLRL NEQYEHASIH LWDLLEGKEK PVCGTTYKAL KEIVERVFQS NYFDSTHNHQ NGLCEEEEAA SAPIVEDQVA EAEPEPTEEY TEQSEVESTE YVNRQFMAET QFSSGEKEQV DEWAVETVEV VNSLQQQPQA ASPSVPEPHS LTPVAQSDPL VRRQRVQDLM AQMQGPYNFI QDSMLDFENQ TLDPAIVSAQ PMNPTQNMDM PQLVCPQVHS ESRLAQSNQV PVQPEATQVP LVSSTSEGYT ASQPLYQPSH AAEQRPQKEP IDQIQATISL NTEQTTASSS LPAASQPQVF QAGASKPLHS SGINVNAAPF QSMQTVFNMN APVPPVNEPE TLKQQSQYQA SYNQSFSSQP HQVEQTELQQ DQLQTVVGTY HGSQDQPHQV PGNHQQPPQQ STGFPRSSQP YYNSRGVSRG GSRGARGLMN GYRGPANGFR GGYDGYRSSF SNTPNSGYTQ SQFNAPRDYS GYQRDGYQQN FKRGSGQSGP RGAPRGRGGP PRPNRGMPQM NTQQVN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.