Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit E-Selectin / CD62e / SELE Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) E-Selectin / CD62e / SELE, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001075781.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100009151 |
Nombre | E-Selectin / CD62e / SELE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018221
|
enQuireBio™
QP9384-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16058221
|
enQuireBio™
QP9384-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16008221
|
enQuireBio™
QP9384-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038221
|
enQuireBio™
QP9384-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16048221
|
enQuireBio™
QP9384-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16028221
|
enQuireBio™
QP9384-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001075781.1 | |
E-Selectin / CD62e / SELE Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100009151 | |
Research Use Only | |
SELE | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
WTYHFSAENM TYDEASAYCQ QNYTHLVAIQ NKEEIDYLNS ILDYSPSYYW IGIRKVNNVW IWVGTHKPLT EGAKNWAPGE PNNKQNNEDC VEIYIKRPKD TGMWNDERCS KKKLALCYTA ACTEASCSGH GECIETINNY SCKCYPGFSG LKCEQVVTCE AQVQPQHGSL NCTHPLGNFS YNSSCSVSCE RGYLPSSTET TWCTSSGEWS APPATCKVVE CDTMGKPANG DVKCSPSQGS APWNTTCTFD CEEGFTLLGA RSLQCTSSGS WDNEKPTCKA VSCDTIHHPQ NGSVSCSNSS EGKFTFRSSC NFTCEENFLL RGPAQVECTA QGQWTQQAPV CEAVKCDPVH TLEDGFVKCT HPHTGEFTYK SSCTFNCREG FELHGSAQLE CTSQGQWAQE LPSCQVVQCP SLAVLGKTNV SCSGEPVFGT VCNFACPEGW TLNGSAALMC GAEGQWSGML PTCEEPIASN VP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rabbit E-Selectin / CD62e / SELE Protein