Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit E-Selectin / CD62e / SELE Protein
Código de producto. 16018221
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018221
Marca: enQuireBio™ QP9384ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) E-Selectin / CD62e / SELE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001075781.1
ID de gen (Entrez) 100009151
Nombre E-Selectin / CD62e / SELE Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SELE
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia WTYHFSAENM TYDEASAYCQ QNYTHLVAIQ NKEEIDYLNS ILDYSPSYYW IGIRKVNNVW IWVGTHKPLT EGAKNWAPGE PNNKQNNEDC VEIYIKRPKD TGMWNDERCS KKKLALCYTA ACTEASCSGH GECIETINNY SCKCYPGFSG LKCEQVVTCE AQVQPQHGSL NCTHPLGNFS YNSSCSVSCE RGYLPSSTET TWCTSSGEWS APPATCKVVE CDTMGKPANG DVKCSPSQGS APWNTTCTFD CEEGFTLLGA RSLQCTSSGS WDNEKPTCKA VSCDTIHHPQ NGSVSCSNSS EGKFTFRSSC NFTCEENFLL RGPAQVECTA QGQWTQQAPV CEAVKCDPVH TLEDGFVKCT HPHTGEFTYK SSCTFNCREG FELHGSAQLE CTSQGQWAQE LPSCQVVQCP SLAVLGKTNV SCSGEPVFGT VCNFACPEGW TLNGSAALMC GAEGQWSGML PTCEEPIASN VP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.