Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Parathyroid Hormone Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Parathyroid Hormone, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_999547.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 397675 |
Nombre | Parathyroid Hormone Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972848
|
enQuireBio™
QP10097-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962848
|
enQuireBio™
QP10097-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15982848
|
enQuireBio™
QP10097-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_999547.1 | |
Parathyroid Hormone Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397675 | |
Research Use Only | |
PTH | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MTKEEQIFLL HRAQAQCEKR LKEVLQRPAD IMESDKGWAS APTSGKPRKE KASGKLYPES GEDTGSRHQG RPCLPEWDHI LCWP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |