Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / JCM 12257) Lys-gingipain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7438-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_012458488.1
P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Research Use Only
kgp
Recombinant Protein
E. coli
DVYTDHGDLY NTPVRMLVVA GAKFKEALKP WLTWKAQKGF YLDVHYTDEA EVGTTNASIK AFIHKKYNDG LAASAAPVFL ALVGDTDVIS GEKGKKTKKV TDLYYSAVDG DYFPEMYTFR MSASSPEELT NIIDKVLMYE KATMPDKSYL EKALLIAGAD SYWNPKIGQQ TIKYAVQYYY NQDHGYTDVY SYPKAPYTGC YSHLNTGVGF ANYTAHGSET SWADPSLTAT QVKALTNKDK YFLAIGNCCV TAQFDYPQPC FGEVMTRVKE KGAYAYIGSS PNSYWGEDYY WSVGANAVFG VQPTFEGTSM GSYDATFLED SYNTVNSIMW AGNLAATHAG NIGNITHIGA HYYWEAYHVL GDGSVM
Greater than 82.5% as determined by SDS-PAGE.
29256891
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
P. gingivalis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein > 200μg