Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein Código de producto.: 16078860
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Código de producto. p-7154135
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16078860
Marca: enQuireBio™ QP7438ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC 33277 / DSM 20709 / JCM 12257) Lys-gingipain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_012458488.1
ID de gen (Entrez) 29256891
Nombre P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen kgp
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. gingivalis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DVYTDHGDLY NTPVRMLVVA GAKFKEALKP WLTWKAQKGF YLDVHYTDEA EVGTTNASIK AFIHKKYNDG LAASAAPVFL ALVGDTDVIS GEKGKKTKKV TDLYYSAVDG DYFPEMYTFR MSASSPEELT NIIDKVLMYE KATMPDKSYL EKALLIAGAD SYWNPKIGQQ TIKYAVQYYY NQDHGYTDVY SYPKAPYTGC YSHLNTGVGF ANYTAHGSET SWADPSLTAT QVKALTNKDK YFLAIGNCCV TAQFDYPQPC FGEVMTRVKE KGAYAYIGSS PNSYWGEDYY WSVGANAVFG VQPTFEGTSM GSYDATFLED SYNTVNSIMW AGNLAATHAG NIGNITHIGA HYYWEAYHVL GDGSVM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 82.5% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein >