Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R2 Protein
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83) Gingipain R2, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_010956050.1 |
---|---|
Nombre | P. gingivalis Gingipain R2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | rgpB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056930
|
enQuireBio™
QP6989-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16096930
|
enQuireBio™
QP6989-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046930
|
enQuireBio™
QP6989-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16076930
|
enQuireBio™
QP6989-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16086930
|
enQuireBio™
QP6989-500ug |
500 μg |
2535.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16066930
|
enQuireBio™
QP6989-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_010956050.1 | |
Research Use Only | |
rgpB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YTPVEEKENG RMIVIVPKKY EEDIEDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENII ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLANYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVAC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
P. gingivalis Gingipain R2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
P. gingivalis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R2 Protein