Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R2 Protein
Código de producto. 16056930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16056930 10 μg 10 microgramos
16096930 50 μg 50 microgramos
16046930 100 μg 100 microgramos
16076930 200 μg 200 microgramos
16086930 500 μg 500 microgramos
16066930 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16056930
Marca: enQuireBio™ QP698910ug
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83) Gingipain R2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_010956050.1
Nombre P. gingivalis Gingipain R2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rgpB
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. gingivalis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YTPVEEKENG RMIVIVPKKY EEDIEDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENII ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLANYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVAC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.