Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Porin P Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Porin P, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_251969.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 882442 |
Nombre | P. aeruginosa Porin P Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028450
|
enQuireBio™
QP7362-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048450
|
enQuireBio™
QP7362-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038450
|
enQuireBio™
QP7362-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058450
|
enQuireBio™
QP7362-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068450
|
enQuireBio™
QP7362-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078450
|
enQuireBio™
QP7362-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_251969.1 | |
P. aeruginosa Porin P Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
882442 | |
Research Use Only | |
oprP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GTVTTDGADI VIKTKGGLEV ATTDKEFSFK LGGRLQADYG RFDGYYTNNG NTADAAYFRR AYLEFGGTAY RDWKYQINYD LSRNVGNDSA GYFDEASVTY TGFNPVNLKF GRFYTDFGLE KATSSKWVTA LERNLTYDIA DWVNDNVGTG IQASSVVGGM AFLSGSVFSE NNNDTDGDSV KRYNLRGVFA PLHEPGNVVH LGLQYAYRDL EDSAVDTRIR PRMGMRGVST NGGNDAGSNG NRGLFGGSSA VEGLWKDDSV WGLEGAWALG AFSAQAEYLR RTVKAERDRE DLKASGYYAQ LAYTLTGEPR LYKLDGAKFD TIKPENKEIG AWELFYRYDS IKVEDDNIVV DSATREVGDA KGKTHTLGVN WYANEAVKVS ANYVKAKTDK ISNANGDDSG DGLVMRLQYV F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |