Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Porin P Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Porin P, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Marca:  enQuireBio™ QP7362-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_251969.1
P. aeruginosa Porin P Protein
Research Use Only
oprP
Recombinant Protein
E. coli
GTVTTDGADI VIKTKGGLEV ATTDKEFSFK LGGRLQADYG RFDGYYTNNG NTADAAYFRR AYLEFGGTAY RDWKYQINYD LSRNVGNDSA GYFDEASVTY TGFNPVNLKF GRFYTDFGLE KATSSKWVTA LERNLTYDIA DWVNDNVGTG IQASSVVGGM AFLSGSVFSE NNNDTDGDSV KRYNLRGVFA PLHEPGNVVH LGLQYAYRDL EDSAVDTRIR PRMGMRGVST NGGNDAGSNG NRGLFGGSSA VEGLWKDDSV WGLEGAWALG AFSAQAEYLR RTVKAERDRE DLKASGYYAQ LAYTLTGEPR LYKLDGAKFD TIKPENKEIG AWELFYRYDS IKVEDDNIVV DSATREVGDA KGKTHTLGVN WYANEAVKVS ANYVKAKTDK ISNANGDDSG DGLVMRLQYV F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
882442
10 μg
Not determined.
Full Length
P. aeruginosa
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol