Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptolysin-O Protein
A cDNA sequence encoding the Streptolysin-O was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
193.00€ - 1420.00€
Especificaciones
Nombre | Streptolysin-O Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944199
|
enQuireBio™
QP13628-20ug |
20 μg |
193.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15924199
|
enQuireBio™
QP13628-100ug |
100 μg |
222.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15934199
|
enQuireBio™
QP13628-1mg |
1 mg |
1420.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Streptolysin-O Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Streptolysin-O protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NKQNTASTET TTTNEQPKPE SSELTTEKAG QKTDDMLNSN DMIKLAPKEM PLESAEKEEK KSEDKKKSEE DHTEEINDKI YSLNYNELEV LAKNGETIEN FVPKEGVKKA DKFIVIERKK KNINTTPVDI SIIDSVTDRT YPAALQLANK GFTENKPDAV VTKRNPQKIH IDLPGMGDKA TVEVNDPTYA NVSTAIDNLV NQWHDNYSGG NTLPARTQYT ESMVYSKSQI EAALNVNSKI LDGTLGIDFK SISKGEKKVM IAAYKQIFYT VSANLPNNPA DVFDKSVTFK ELQRKGVSNE APPLFVSNVA YGRTVFVKLE TSSKSNDVEA AFSAALKGTD VKTNGKYSDI LENSSFTAVV LGGDAAEHNK VVTKDFDVIR NVIKDNATFS RKNPAYPISY TSVFLKNNKI AGVNNRTEYV ETTSTEYTSG KINLSHQGAY VAQYEILWDE INYDDKGKEV ITKRRWDNNW YSKTSPFSTV IPLGANSRNI RIMARECTGL AWEWWRKVID ERDVKLSKEI NVNISGSTLS PYGSITYK | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other Streptolysin-O Protein