Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptolysin-O Protein Código de producto.: 15934199
enQuireBio™ Recombinant other Streptolysin-O Protein
Código de producto. 15934199
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. 15934199
Marca: enQuireBio™ QP136281mg
A cDNA sequence encoding the Streptolysin-O was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Streptolysin-O Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia NKQNTASTET TTTNEQPKPE SSELTTEKAG QKTDDMLNSN DMIKLAPKEM PLESAEKEEK KSEDKKKSEE DHTEEINDKI YSLNYNELEV LAKNGETIEN FVPKEGVKKA DKFIVIERKK KNINTTPVDI SIIDSVTDRT YPAALQLANK GFTENKPDAV VTKRNPQKIH IDLPGMGDKA TVEVNDPTYA NVSTAIDNLV NQWHDNYSGG NTLPARTQYT ESMVYSKSQI EAALNVNSKI LDGTLGIDFK SISKGEKKVM IAAYKQIFYT VSANLPNNPA DVFDKSVTFK ELQRKGVSNE APPLFVSNVA YGRTVFVKLE TSSKSNDVEA AFSAALKGTD VKTNGKYSDI LENSSFTAVV LGGDAAEHNK VVTKDFDVIR NVIKDNATFS RKNPAYPISY TSVFLKNNKI AGVNNRTEYV ETTSTEYTSG KINLSHQGAY VAQYEILWDE INYDDKGKEV ITKRRWDNNW YSKTSPFSTV IPLGANSRNI RIMARECTGL AWEWWRKVID ERDVKLSKEI NVNISGSTLS PYGSITYK
Tampón Streptolysin-O protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Grado de pureza o calidad Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other Streptolysin-O Protein >