Learn More
enQuireBio™ Recombinant other hchA Protein
A cDNA sequence encoding the hchA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | hchA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999478
|
enQuireBio™
QP12135-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15989478
|
enQuireBio™
QP12135-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15979478
|
enQuireBio™
QP12135-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
hchA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The hchA contains (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVQTSKNPQ VDIAEDNAFF PSEYSLSQYT SPVSDLDGVD YPKPYRGKHK ILVIAADERY LPTDNGKLFS TGNHPIETLL PLYHLHAAGF EFEVATISGL MTKFEYWAMP HKDEKVMPFF EQHKSLFRNP KKLADVVASL NADSEYAAIF VPGGHGALIG LPESQDVAAA LQWAIKNDRF VISLCHGPAA FLALRHGDNP LNGYSICAFP DAADKQTPEI GYMPGHLTWY FGEELKKMGM NIINDDITGR VHKDRKLLTG DSPFAANALG KLAAQEMLAA YAG | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other hchA Protein