Learn More
enQuireBio™ Recombinant other hchA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | hchA Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVQTSKNPQ VDIAEDNAFF PSEYSLSQYT SPVSDLDGVD YPKPYRGKHK ILVIAADERY LPTDNGKLFS TGNHPIETLL PLYHLHAAGF EFEVATISGL MTKFEYWAMP HKDEKVMPFF EQHKSLFRNP KKLADVVASL NADSEYAAIF VPGGHGALIG LPESQDVAAA LQWAIKNDRF VISLCHGPAA FLALRHGDNP LNGYSICAFP DAADKQTPEI GYMPGHLTWY FGEELKKMGM NIINDDITGR VHKDRKLLTG DSPFAANALG KLAAQEMLAA YAG |
| Tampón | The hchA contains (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
| Mostrar más |