Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Lon protease Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Lon protease, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_110020.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 877195 |
Nombre | Mycoplasma Lon protease Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016910
|
enQuireBio™
QP6966-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16056910
|
enQuireBio™
QP6966-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006910
|
enQuireBio™
QP6966-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036910
|
enQuireBio™
QP6966-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046910
|
enQuireBio™
QP6966-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026910
|
enQuireBio™
QP6966-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_110020.1 | |
Mycoplasma Lon protease Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
877195 | |
Research Use Only | |
lon | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAVKKPQIL VVRNQVIFPY NGFELDVGRE RSKKLIKALK NLKTKRLVLV TQKNSDQLNP EFDDIYHCGT LCDIDEIIEV PSEDGKTADY KIKGKGLQRV AITSFSDADL TKYDHHFLNS TLTENKALDK LLERIFPDKE DFAEILDSLN SFLELQELKK LSKVPKDIKR YDIITFKLAS LIFKDITLQQ AILEENDIEK RLQKII | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Lon protease Protein