Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Lon protease Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_110020.1 |
| ID de gen (Entrez) | 877195 |
| Nombre | Mycoplasma Lon protease Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | lon |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mycoplasma |
| Mostrar más |