Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Vomeronasal secretory protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Vomeronasal secretory protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034824.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16820 |
Nombre | Vomeronasal secretory protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16000391
|
enQuireBio™
QP7718-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020391
|
enQuireBio™
QP7718-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010391
|
enQuireBio™
QP7718-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030391
|
enQuireBio™
QP7718-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040391
|
enQuireBio™
QP7718-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050391
|
enQuireBio™
QP7718-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034824.1 | |
Vomeronasal secretory protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16820 | |
Research Use Only | |
Lcn3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QDSSFLAFNN GNFSGKWFLK ALVSEDDIPI NKVSPMLILV LNNGDIELSI THMIYDQCLE VTTILEKTDV PGQYLAFEGK THLQVQLSSV KGHYMLYCDG EIEGMRFLMT QLIGRDPQEN LEALEEFKVF TQIKGLVAEN LVILEQMEKC EPESFYELPS RPSE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |