Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Vomeronasal secretory protein 1
Código de producto. 16020391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16020391 1 mg 1 miligramo
16010391 10 μg 10 microgramos
16050391 50 μg 50 microgramos
16000391 100 μg 100 microgramos
16030391 200 μg 200 microgramos
16040391 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16020391
Marca: enQuireBio™ QP7718ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Vomeronasal secretory protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_034824.1
ID de gen (Entrez) 16820
Nombre Vomeronasal secretory protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lcn3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QDSSFLAFNN GNFSGKWFLK ALVSEDDIPI NKVSPMLILV LNNGDIELSI THMIYDQCLE VTTILEKTDV PGQYLAFEGK THLQVQLSSV KGHYMLYCDG EIEGMRFLMT QLIGRDPQEN LEALEEFKVF TQIKGLVAEN LVILEQMEKC EPESFYELPS RPSE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.