Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Vomeronasal secretory protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Vomeronasal secretory protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7718-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034824.1
Vomeronasal secretory protein 1
Research Use Only
Lcn3
Recombinant Protein
E. coli
QDSSFLAFNN GNFSGKWFLK ALVSEDDIPI NKVSPMLILV LNNGDIELSI THMIYDQCLE VTTILEKTDV PGQYLAFEGK THLQVQLSSV KGHYMLYCDG EIEGMRFLMT QLIGRDPQEN LEALEEFKVF TQIKGLVAEN LVILEQMEKC EPESFYELPS RPSE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16820
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol