missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse UCHL1 Protein
A cDNA sequence encoding the UCHL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 222.00€
Especificaciones
Nombre | UCHL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904999
|
enQuireBio™
QP13879-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15994989
|
enQuireBio™
QP13879-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
UCHL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
UCHL1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQLKPME INPEMLNKVL AKLGVAGQWR FADVLGLEEE TLGSVPSPAC ALLLLFPLTA QHENFRKKQI EELKGQEVSP KVYFMKQTIG NSCGTIGLIH AVANNQDKLE FEDGSVLKQF LSETEKLSPE DRAKCFEKNE AIQAAHDSVA QEGQCRVDDK VNFHFILFNN VDGHLYELDG RMPFPVNHGA SSEDSLLQDA AKVCREFTER EQGEVRFSAV ALCKAA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse UCHL1 Protein