Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse UCHL1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | UCHL1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQLKPME INPEMLNKVL AKLGVAGQWR FADVLGLEEE TLGSVPSPAC ALLLLFPLTA QHENFRKKQI EELKGQEVSP KVYFMKQTIG NSCGTIGLIH AVANNQDKLE FEDGSVLKQF LSETEKLSPE DRAKCFEKNE AIQAAHDSVA QEGQCRVDDK VNFHFILFNN VDGHLYELDG RMPFPVNHGA SSEDSLLQDA AKVCREFTER EQGEVRFSAV ALCKAA |
| Tampón | UCHL1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |