Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Toll-like receptor 7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Toll-like receptor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6801-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001277684.1
Toll-like receptor 7 Protein
Research Use Only
Tlr7
Recombinant Protein
E. coli
FRWFPKTLPC EVKVNIPEAH VIVDCTDKHL TEIPEGIPTN TTNLTLTINH IPSISPDSFR RLNHLEEIDL RCNCVPVLLG SKANVCTKRL QIRPGSFSGL SDLKALYLDG NQLLEIPQDL PSSLHLLSLE ANNIFSITKE NLTELVNIET LYLGQNCYYR NPCNVSYSIE KDAFLVMRNL KVLSLKDNNV TAVPTTLPPN LLELYLYNNI IKKIQENDFN NLNELQVLDL SGNCPRCYNV PYPCTPCENN SPLQIHDNAF NSLTELKVLR LHSNSLQHVP PTWFKNMRNL QELDLSQNYL AREIEEAKFL HFLPNLVELD FS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
170743
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Toll-like receptor 7 Protein > 50μg