Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Toll-like receptor 7 Protein
Código de producto. p-7153644
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Toll-like receptor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001277684.1
ID de gen (Entrez) 170743
Nombre Toll-like receptor 7 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tlr7
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia FRWFPKTLPC EVKVNIPEAH VIVDCTDKHL TEIPEGIPTN TTNLTLTINH IPSISPDSFR RLNHLEEIDL RCNCVPVLLG SKANVCTKRL QIRPGSFSGL SDLKALYLDG NQLLEIPQDL PSSLHLLSLE ANNIFSITKE NLTELVNIET LYLGQNCYYR NPCNVSYSIE KDAFLVMRNL KVLSLKDNNV TAVPTTLPPN LLELYLYNNI IKKIQENDFN NLNELQVLDL SGNCPRCYNV PYPCTPCENN SPLQIHDNAF NSLTELKVLR LHSNSLQHVP PTWFKNMRNL QELDLSQNYL AREIEEAKFL HFLPNLVELD FS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Toll-like receptor 7 Protein >