Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7487-ye-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16028980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_033162.1
Scrapie-responsive protein 1
Research Use Only
SCRG1
Recombinant Protein
Yeast
MPSSRLSCYR KLLKDRNCHN LPEGRADLKL IDANVQHHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20284
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1 > 1mg