Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1 Código de producto.: 16018980
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1
Código de producto. p-7154154
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018980
Marca: enQuireBio™ QP7487ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033162.1
ID de gen (Entrez) 20284
Nombre Scrapie-responsive protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SCRG1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPSSRLSCYR KLLKDRNCHN LPEGRADLKL IDANVQHHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1 >