Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SAMHD1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SAMHD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001132992.1
ID de gen (Entrez) 56045
Nombre SAMHD1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16014820
Ver documentos
enQuireBio™
QP6650-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16054820
Ver documentos
enQuireBio™
QP6650-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16004820
Ver documentos
enQuireBio™
QP6650-ec-100ug
100 μg
800.00€
100 microgramos
16034820
Ver documentos
enQuireBio™
QP6650-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16044820
Ver documentos
enQuireBio™
QP6650-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16024820
Ver documentos
enQuireBio™
QP6650-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_001132992.1
SAMHD1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
56045
Research Use Only
SAMHD1
Recombinant Protein
E. coli
DIMITDAFLK ADPYVEITGT AGKKFRISTA IDDMEAFTKL TDNIFLEVLH STDPQLSEAQ SILRNIECRN LYKYLGETQP KREKIRKEEY ERLPQEVAKA KPEKAPDVEL KAEDFIVDVI NVDYGMEDKN PIDRVHFYCK SNSKQAVRIN KEQVSQLLPE KFAEQLIRVY CKKKDGKSLD AAGKHFVQWC ALRDFTKPQD GDIIAPLITP LKWNNKTSSC LQEVSKVKTC LK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse SAMHD1 Protein