Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SAMHD1 Protein
Código de producto. 16014820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16014820 10 μg 10 microgramos
16054820 50 μg 50 microgramos
16004820 100 μg 100 microgramos
16034820 200 μg 200 microgramos
16044820 500 μg 500 microgramos
16024820 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16014820 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6650ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SAMHD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001132992.1
ID de gen (Entrez) 56045
Nombre SAMHD1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SAMHD1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia DIMITDAFLK ADPYVEITGT AGKKFRISTA IDDMEAFTKL TDNIFLEVLH STDPQLSEAQ SILRNIECRN LYKYLGETQP KREKIRKEEY ERLPQEVAKA KPEKAPDVEL KAEDFIVDVI NVDYGMEDKN PIDRVHFYCK SNSKQAVRIN KEQVSQLLPE KFAEQLIRVY CKKKDGKSLD AAGKHFVQWC ALRDFTKPQD GDIIAPLITP LKWNNKTSSC LQEVSKVKTC LK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.