missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse REG3G / PAP1B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) REG3G / PAP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6595-ye-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_035390.1 | |
REG3G / PAP1B Protein | |
Research Use Only | |
Reg3g | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EVAKKDAPSS RSSCPKGSRA YGSYCYALFS VSKNWYDADM ACQKRPSGHL VSVLSGAEAS FLSSMIKSSG NSGQYVWIGL HDPTLGYEPN RGGWEWSNAD VMNYINWETN PSSSSGNHCG TLSRASGFLK WRENYCNLEL PYVCKFKA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
19695 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse REG3G / PAP1B Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido