Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse REG3G / PAP1B Protein
Código de producto. p-7153387
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16094410
Marca: enQuireBio™ QP6595ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) REG3G / PAP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035390.1
ID de gen (Entrez) 19695
Nombre REG3G / PAP1B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Reg3g
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EVAKKDAPSS RSSCPKGSRA YGSYCYALFS VSKNWYDADM ACQKRPSGHL VSVLSGAEAS FLSSMIKSSG NSGQYVWIGL HDPTLGYEPN RGGWEWSNAD VMNYINWETN PSSSSGNHCG TLSRASGFLK WRENYCNLEL PYVCKFKA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.