missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6849-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_038725.1 | |
Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein | |
Research Use Only | |
TTR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GPAGAGESKC PLMVKVLDAV RGSPAVDVAV KVFKKTSEGS WEPFASGKTA ESGELHGLTT DEKFVEGVYR VELDTKSYWK TLGISPFHEF ADVVFTANDS GHRHYTIAAL LSPYSYSTTA VVSNPQN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
22139 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido